Learn More
Eppendorf™ Sensor Unit 96-well
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
ISO 17025
ISO 9001
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sensor unit for 96-well thermoblock
- Suitable for use with an X50 series Mastercycler
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | X50 series PCR Mastercycler 96-well Thermoblock |
| Descrizione | ISO 9001 |