Learn More
Cytiva Sentino™ Funnel Adapter
Codice prodotto. 17124441
Cambia vista
Click to view available options
:
Stainless Steel
Codice prodotto.
17124441 Stainless Steel
1 options
Codice prodotto. 17124441
Marca: Cytiva 4891
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory adapter for Sentino filter funnels.
  • For microbiology manifold
  • Lab manifold designed for flexibility and reduction in cross-contamination with interchangeable adapters for most funnels, and a coupling device to double testing capacity while still enabling sterilization in standard autoclaves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 3/Pk.
Tipo Funnel Adapter