Learn More
Cytiva Sentino™ Global Membrane Dispenser
Click to view available options
:
Automatic
Descrizione
- Sentino range is a complete system of products for evaluation of microbial contamination of aqueous samples using the Membrane Filter (MF) Technique
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | NiMH nickel metal hydride battery |
| Tipo | Automatic Dispenser |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 20 cm |