Learn More
Cytiva Sentino™ GN-6 Membrane
Codice prodotto. 17164591
Click to view available options
:
0.45 μm
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17164591
Marca: Cytiva 68121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Filter dispense packs for Sentino dispenser are ideal for high throughput microbiology testing labs.
  • Ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes
  • Gamma irradiated and ready to use
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Include Black Grid Lines
Tipo Sentino Dispenser Pack