Learn More
Cytiva Sentino™ Metricel™ Black Membrane
Codice prodotto. 17184591
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.45 μm
0.8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 17184591
Marca: Cytiva 68124
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Filter dispense packs for Sentino dispenser are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes.
  • Filter dispensers are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes
  • Designed to aseptically dispense one disc of membrane at the touch of a button
  • Gamma irradiated and ready to use
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Materiale (membrana) Modified PES
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 1000/Pk., Dispenser Pack of 200
Diametro (sistema metrico) parte superiore 47 mm