Learn More
Cytiva Sentino™ Metricel™ Black Membrane
Codice prodotto. 17194591
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.45 μm
0.8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 17194591
Marca: Cytiva 68125
Filter dispense packs for Sentino dispenser are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes.
  • Filter dispensers are ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes
  • Designed to aseptically dispense one disc of membrane at the touch of a button
  • Gamma irradiated and ready to use
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Materiale (membrana) Modified PES
Dimensione del poro 0.8 μm
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 1000/Pk., Dispenser Pack of 200
Diametro (sistema metrico) parte superiore 47 mm