Learn More
Cytiva Sentino™ Supor™ Membrane
Descrizione
- Ideal for high throughput microbiology testing labs looking for more ergonomic, faster ways to handle individual membranes
- Gamma irradiated and ready to use
- For research use only
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per confezione | 1000/Pk., Dispenser Pack of 200 |