Learn More
WTW™ Elettrodo pH IDS digitale SenTix™ 980
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10805371
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10805371
Marca: WTW™ 103780
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
pH electrodes are the most frequently used electro-chemical sensors
pH electrodes are the most frequently used electro-chemical sensors. They are used practically in all areas of lab and field measurement. At the same time, the deliver the most sensitive measuring signals and must be serviced and calibrated at regular intervals.This is exactly where the concept of IDS sensors comes in. Digital data transfer is safe against interference, allows the use of long cables and permits important additional information such as calibration data and sensor recognition.WTW offers a wide variety of IDS pH electrodes for field use, all the way to special applications in the lab. The QSC function allows monitoring of the current sensor status with all IDS pH electrodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Cavo fisso
Giunzione Platino
Materiale Asta in vetro, diaframma con filo in platino
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodi pH/ORP IDS
Da utilizzare con (applicazione) Apparecchiature
Include Cavo da 1.5 m
Modello SenTix™ 980
Intervallo mV ± 0.2
Precisione relativa pH ± 0.004
Sonda NTC
Requisiti di stoccaggio Immergere l'elettrodo nell'elettrolita di riferimento (KCl 3mol/l, privo di Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata
Precisione termica ±0.2 °C
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm