Learn More
WTW™ SenTix™ 980-P pH Electrode
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Digital wireless IDS pH combination electrode for precise, general lab measurements
- Liquid electrolyte, glass shaft, platinum wire junction and integrated temperature sensor
- Reliably measured values due to signal processing in the sensor
- Easy electrode replacement thanks to calibration data stored inside sensor
- Sensor quality monitoring via integrated QSC function
Specifica
Specifica
| Giunzione | Platinum Diaphragm |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Precise IDS pH Measurement in The Laboratory |
| Include | Plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S |
| Riferimento interno | KCl 3 mol/L Ag+ free |
| Membrana | Cone |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | °° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |