Learn More
WTW™ Elettrodo pH combinato in resina epossidica SenTix™
Click to view available options
Materiale:
Resina epossidica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Combination pH electrode, gel filled with temperature compensation and 10-ft cable
- For use with WTW ProfiLine and inoLab™ pH meter series
- Ideal for portable measurements as well as for routine measurements in-the-laboratory
- Includes gel electrolyte, DIN plug, banana plug, integrated temperature sensor SenTix™ 41-3, gel electrolyte, Built-in NTC (30kilohms) temperature probe, Fiber diaphragm, 3m fixed cable
- Basic pH combination electrode type
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pHmetri della serie WTW ProfiLine e inoLab™ |
| Tipo | Elettrodo pH combinato modello base |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per misurazioni in loco e misurazioni di routine all'interno del laboratorio |
| Include | Elettrolita in gel, connettore DIN, connettore a banana, sensore di temperatura integrato SenTix™ 41-3, elettrolita in gel, sonda di temperatura incorporata NTC (30 kilohm), diaframma in fibra, cavo fisso da 3 m |
| Riferimento interno | Gel |
| Materiale | Resina epossidica |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 3 m |