Learn More
WTW™ SenTix™ Special pH Electrodes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15153976
Click to view available options
Tipi di connettore:
Fixed Cable
Testa a spina
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
-5°C to +100°C
0 - 60 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15153976
Marca: WTW™ 103731
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specialists for all cases - SenTix™ pH Special Electrodes for special applications can determine the pH value of surfaces, suspended solids, suspensions and much more.
  • Adaptation to the sample consistency by special glass membranes
  • Optimal measuring accuracy by adapted diaphragm technique
  • Available for either low-conducting samples or for emulsions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For emulsions, etc. with temperature sensor, DIN cable
Tipi di connettore Fixed Cable
Materiale Glass Shaft
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo SenTix™ PLUS Special pH Electrode
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH meter
Include DIN, 4mm banana electrode plug, 1m cable
Modello SenTix™ HWD
Sonda 30kilohms Built-in NTC
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 170 mm