Learn More
WTW™ SenTix™ RJD PLUS Special pH Electrode
Click to view available options
Materiale:
Glass Shaft
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass Shaft |
| Intervallo di pH | 2 to 13 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | SenTix™ PLUS Special pH Electrode |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH meter |
| Include | DIN, 4mm banana electrode plug, 1m cable |
| Modello | SenTix™ RJD |
| Sonda | 30kilohms Built-in NTC |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 80°C |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Vedi altri risultati |