missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ SenTix™ Sur PLUS Special pH Electrode

Click to view available options
Tipi di connettore:
DIN, BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | DIN, BNC |
| Giunzione | Split Ring |
| Materiale | Glass Shaft, Split Ring Diaphragm |
| Intervallo di pH | 2 to 13 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 50°C |
| Tipo | SenTix™ PLUS Special pH Electrode |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vario pH meter |
| Include | DIN, BNC electrode plug |
| Modello | SenTix™ Sur |
| Requisiti di stoccaggio | Immerse the combination electrode in reference electrolyte (KCl 3mol/L, Ag+ free), pH combination electrodes must not be stored dry or in deionized water |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto