Learn More
Separase Antibody (XJ11-1B12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18085704 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
Codice prodotto. Quantità unitSize
18085704 0.025 mL 25µL
18047765 0.1 mL 0.10mL
2 options
Codice prodotto. 18085704
Marca: Novus Biologicals NB100439SS
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Separase Monoclonal specifically detects Separase in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Separase
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone XJ11-1B12
Concentrazione 0.9 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500
N. accesso geni Q14674
Alias gene Caspase-like protein ESPL1, EC 3.4.22.49, ESP1extra spindle poles like 1, extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae), extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae), Extra spindle poles-like 1 protein, FLJ46492, KIAA0165separin, Separase
Simboli geni ESPL1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Maltose-Binding Protein fusion of a C-terminal fragment of human Separase (residues 1866-1996). [UniProt# Q14674]
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9700
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
For Research Use Only