Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuto separatore
Codice prodotto. p-8001687
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13459966
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004149
In vetro borosilicato. Gli imbuti separatori Lenz Laborglasinstrumente™ sono dotati di dispositivo di ritenuta filettato, imboccatura NS e rubinetto in PE con tappo in PTFE. Senza graduazioni.
Separating funnel constructed of borosilicate glass.
  • Includes screwthread retaining device
  • NS socket and PE stopper with PTFE plug.
  • Ungraduated
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Vetro borosilicato
Quantità 1 ciascuno
Valvola di chiusura Politetrafluoroetilene
Stopper Material Polietilene
Numero stopper 29/32
Product Type Separatory Funnel