Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Codice prodotto. 11903451
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11903451 2 L Pezzo
11913451 1 L pezzi 2
11963441 50 mL pezzi 2
11973441 100 mL pezzi 2
11993441 500 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11903451 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 04008173
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale Borosilicate Glass (3.3)