Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Codice prodotto. 11973441
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11973441
Marca: Lenz Laborglasintrumente 04008137
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)