Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS socket and PE stopper
- Without scale, with PTFE plug
- With screwthread retaining device
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |