Learn More
asecos™ Separation Barrier
Codice prodotto. 17856486 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
3 m
400.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
17856486 400.00 mm Pezzo
17846376 2 m Pezzo
17806446 3 m Pezzo
3 options
Codice prodotto. 17856486
Marca: asecos™ 13096
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Separation Barrior provides rapid protection in case of leaking liquids.
  • Stick to ground and protects the environment from escaping liquids (e.g. for drains).
  • Consists of a special plastic mixture.
  • Resistant to water, hydrocarbon and most chemicals.
  • Reusable (can be washed with soapy water or detoxicated).
  • For all smooth substrates.
Specifica
Colore Giallo
Materiale Poliuretano
Tipo Barrier Spillblocker
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Altezza (sistema metrico) 50.00 mm
Peso (sistema imperiale) 6.17 lb.
Peso (sistema metrico) 2.8 kg