Learn More
Cytiva Terreno di coltura ad alta risoluzione Sephacryl™
Codice prodotto. 11530794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
150 ml
750 ml
Product Type:
Fasi Sephacryl S-100 HR
Fasi Sephacryl S-300 HR
Terreno Sephacryl S-200 HR
Terreno Sephacryl S-400 HR
Portata:
>125 cm/ora
>150 cm/ora
Dimensione particelle:
50 μm
Da 25 a 75 μm
Dimensione della confezione:
150mL
750mL
Codice prodotto. 11530794
Marca: Cytiva 17061201
Per la purificazione di proteine, polisaccaridi e altre macromolecole mediante filtrazione gel in laboratorio o su scala industriale. Il terreno di coltura ad alta risoluzione Cytiva Life Sciences™Sephacryl™ consente una purificazione veloce e riproducibile.
  • Fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides, and other macromolecules
  • Gel filtration media providing high resolution with fast and easy operation
  • Available in five different fractionation ranges, allows for reproducible separations over a wide molecular weight range
  • BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
  • Available in different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
  • Long-term physical, chemical stability and easy handling
  • Hydrophilic nature enables maximum recovery and minimum     nonspecific adsorption
  • Average particle Size: 50μm
  • Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
  • pH stability working range: 3-11
  • Shelf Life: 5years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone NaOH 0.2 M, HCl 0.1 M, acido acetico 1 M, urea 8 M, cloridrato di guanidina 6 M, SDS 1%, etanolo 20%, propanolo 30%, acetonitrile 30% (testato a 40 °C per 1 settimana), NaOH 0.5 M (solo per procedura di pulizia e rigenerazione, Cleaning-In-Place)
Product Type Fasi Sephacryl S-100 HR
Quantità 750 ml
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 15 cm
Portata >125 cm/ora
Pressione max 1 bar
Intervallo di pH Da 3 a 11
Dimensione particelle Da 25 a 75 μm
Support Type Allil destrano e N, N'-metilen-bis-acrilammide
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di proteine, polisaccaridi e altre macromolecole
Matrix Gel Filtration Media
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sephacryl S-100 High Resolution, 750 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.