Learn More
Cytiva Terreno di coltura ad alta risoluzione Sephacryl™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
150 ml
750 ml
Product Type:
Fasi Sephacryl S-100 HR
Fasi Sephacryl S-300 HR
Terreno Sephacryl S-200 HR
Terreno Sephacryl S-400 HR
Portata:
>125 cm/ora
>150 cm/ora
Dimensione particelle:
50 μm
Da 25 a 75 μm
Dimensione della confezione:
150mL
750mL
Descrizione
- Fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides, and other macromolecules
- Gel filtration media providing high resolution with fast and easy operation
- Available in five different fractionation ranges, allows for reproducible separations over a wide molecular weight range
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- Available in different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
- Long-term physical, chemical stability and easy handling
- Hydrophilic nature enables maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
- Average particle Size: 50μm
- Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
- pH stability working range: 3-11
- Shelf Life: 5years
Specifica
Specifica
| Tampone | NaOH 0.2 M, HCl 0.1 M, acido acetico 1 M, urea 8 M, cloridrato di guanidina 6 M, SDS 1%, etanolo 20%, propanolo 30%, acetonitrile 30% (testato a 40 °C per 1 settimana), NaOH 0.5 M (solo per procedura di pulizia e rigenerazione, Cleaning-In-Place) |
| Product Type | Terreno Sephacryl S-200 HR |
| Quantità | 150 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Portata | >150 cm/ora |
| Pressione max | 1 bar |
| Intervallo di pH | Da 3 a 11 |
| Dimensione particelle | 50 μm |
| Support Type | Allil destrano e N, N'-metilen-bis-acrilammide |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sephacryl S-200 High Resolution, 150 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol