Learn More
Cytiva Terreno Sephadex™ G-25
Codice prodotto. 10669455 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Portata:
>100 cm/hr.
>100 cm/ora
>11 cm/hr.
>47 cm/hr.
>480 cm/hr.
Dimensione particelle:
15 to 88 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form)
17 to 132 μm (Wet Form), >20 μm (Dry Form)
38 to 235 μm (Wet Form), >50 μm (Dry Form)
87 to 510 μm (Wet Form), >100 μm (Dry Form)
Da 38 a 235 μm in forma umida, >50 μm in forma secca
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10669455
Marca: Cytiva 17003302
L'uso di Sephadex™ come terreno di gel-filtrazione per la desalinizzazione e lo scambio dei tamponi nelle applicazioni industriali è ben consolidato. Il terreno Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 esegue rapidamente la desalinizzazione, rimuove i contaminanti ed effettua il trasferimento ad un nuovo tampone in un'unica fase.
Established medium for desalting and buffer exchange
  • Gel filtration medium
  • Available in coarse, medium, fine and superfine grades
  • All grades satisfy process-scale chromatography requirements
  • Available in lab packs or prepacked columns
Specifications:
  • Working pH range: 2 to 13
  • Bed volume (in distilled water): 4 to 6mL/g
  • Fractionation range dextrans/globular proteins: 1× 102 to 5 × 103 / 1 × 103 to 5 × 103 Mr
  • Max. flowrate/operating pressure: the beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 g
Portata >100 cm/ora
Dimensione particelle Da 38 a 235 μm in forma umida, >50 μm in forma secca
Volume letto Da 4 a 6 ml/g in acqua distillata
Product Type Sephadex G-25 Media
Formato Perle sferiche
Diametro (sistema metrico) interno 2.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Desalinizzazione e scambio tampone e rimozione di etichette separate nelle applicazioni industriali
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 30 cm
Pressione max >100 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d.
Intervallo di pH Da 2 a 13
Support Type Destrano reticolato
Content And Storage Da 4° a 30 °C