Learn More
Cytiva Sephadex G-50 M DNA Grade
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 g |
| Product Type | Sephadex G50 Media |
| Formato | Solid Bead |
| Da utilizzare con (applicazione) | Desalting and Buffer exchange of biomolecules |
| Support Type | Cross-linked Dextron |
| Tipo di campione | DNA |
| Content And Storage | 4° to 30°C |