Learn More
Cytiva Terreno Sephadex™ G10
Codice prodotto. p-3676348 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11584865
Marca: Cytiva 17001001
Gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules
  • Beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law for purposes of determining maximum flowrate and maximum operating pressure
  • Working pH range 2 to 13
  • Particle size range 55 to 165μm
  • Bed volume in distilled water 2-3mL/g
  • Exclusionation limit: 7 x 102 dextrans, 7 x 102 globular proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Portata Da 24 a 49 cm/ora
Dimensione particelle Da 55 a 165 μm in forma umida, da 40 a 120 μm in forma secca
Volume letto Da 2 a 3 ml/g in acqua distillata
Product Type Sephadex G10 Media
Formato Perle
Diametro (sistema metrico) interno 2.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Desalinizzazione e scambio tampone di peptidi e biomolecole piccole >700 M.W.
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 30 cm
Pressione max 24-49 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height = 2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d
Intervallo di pH Da 2 a 13
Support Type Destrano reticolato
Tipo di campione Peptidi e biomolecole piccole
Content And Storage Da 4° a 30 °C