Learn More
Cytiva Terreno fine Sephadex™ G50
Codice prodotto. p-3676356 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11534875
Marca: Cytiva 17004201
Suitable for gel filtration
  • Particle size range 40 to 160μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Portata 150 cm/ora
Dimensione particelle Da 34 a 208 μm in forma umida, da 20 a 80 μm in forma secca
Volume letto Da 9 a 11 mg/g
Product Type Sephadex G50 Media
Formato Perle
Diametro (sistema metrico) interno 5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di DNA da piccole molecole per gel-filtrazione
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Pressione max min 150 cm/h, bed height 10 cm, column 5 cm i.d.
Intervallo di pH Da 2 a 10
Support Type Destrano reticolato
Tipo di campione DNA
Content And Storage Da 4° a 30 °C