Learn More
Cytiva Sephadex™ G50 Medium Media
Codice prodotto. 11564875 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11564875 500 g 500g
11554875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11564875 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17004302
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Suitable for gel filtration
  • Particle size range of wet beads: 100 to 300μm
  • Fractionation range (Mr), globular proteins: 1500 to 30,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 500 g
Portata 150 cm/hr.
Dimensione particelle 100 to 300 μm in wet form, 50 to 150 μm in dry form
Volume letto 9 to 11mg/g
Product Type Sephadex G50 Media
Formato Solid Bead
Diametro (sistema metrico) interno 5cm
Da utilizzare con (applicazione) Purification of DNA from small molecules by Gel filtration (large scale group separations where high flow rates and low operating pressures are required)
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 10cm
Intervallo di pH 2 to 10
Support Type Cross-linked Dextran
Tipo di campione DNA
Content And Storage 4° to 30°C