Learn More
Cytiva Sephadex™ G50 Medium Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
- Particle size range of wet beads: 100 to 300μm
- Fractionation range (Mr), globular proteins: 1500 to 30,000
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 g |
| Portata | < Darcy´s Law |
| Dimensione particelle | 100 to 300 μm in wet form, 50 to 150 μm in dry form |
| Volume letto | 9 to 11mg/g |
| Product Type | Sephadex G50 Media |
| Formato | Solid Bead |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For the separation of molecules Mr >30 000 from molecules Mr <1500 such as labeled protein or DNA from unconjugated dyesFor removeing small nucleotides from longer chain nucleic acids |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 10cm |
| Vedi altri risultati |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido