Learn More
Cytiva Sephadex™ G75 Superfine Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
- Fractionation range, globular proteins: 3000 to 70,000
- Particle size, wet: 20 to 155μm
- Working pH range: 2-10
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 g |
| Portata | 1.5 mL/min. |
| Dimensione particelle | 22 to 143 μm in wet form, 10 to 40 μm in dry form |
| Volume letto | 12 to 15mg/g |
| Product Type | Sephadex G75 Media |
| Formato | Solid Bead |
| Da utilizzare con (applicazione) | Desalting and Buffer exchange of large biomolecules, for specific cases requiring very high resolution |
| Pressione max | Care must be taken to avoid compressing the gel. Do not increase the pressure beyond 0.16 bar. |
| Intervallo di pH | 2 to 10 |
| Support Type | Cross-linked Dextran |
| Vedi altri risultati |