Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Codice prodotto. p-4390050 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10309794
Marca: Cytiva 17009010
Per il dimensionamento molecolare di prodotti naturali come steroidi, terpenoidi, lipidi e peptidi a basso peso molecolare. Cytiva Life Sciences™Sephadex™ LH-20 è un terreno per cromatografia liquida utile su scala analitica e industriale per la preparazione di specie molecolari strettamente correlate.
  • Prepared for use in polar organic solvents and aqueous solvent mixtures
  • Made from hydroxypropylated dextran beads that have been crosslinked to yield a polysaccharide network
  • Hydrophilic and lipophilic dual nature of the matrix enables powerful chromatographic selectivity
  • Batch-to-batch reproducibility
  • Partical size dry: 18μ-111μm
  • Fractionation range globular proteins: 4x103 to 5 x 103
  • Stable in most aqueous and organic eluent systems
  • Shelf life: 5years
  • Autoclavable: 20 min at 121°C
  • Flow Velocity <∽12cm/min
  • pH stability working range: 2-13
Analytical and industrial scales for the preparation of closely related molecular species
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 g
Portata 720 cm/ora
Dimensione particelle Da 18 a 111 μm in forma secca
Product Type Sephadex LH-20 Media
Formato Perle sferiche
Diametro (sistema metrico) interno 2.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Dimensioni molecolari di prodotti naturali quali steroidi, terpenoidi, lipidi, peptidi a basso peso molecolare, utili per l’uso su scala analitica e industriale per la preparazione di specie molecolari strettamente correlate
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 30 cm
Pressione max 25-45 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=2, beh height 30 cm, 2.6 cm i.d.
Intervallo di pH Da 2 a 13
Support Type Destrano reticolato, idrossipropilato
Tipo di campione Steroidi, terpenoidi, lipidi, peptidi a basso peso molecolare
Content And Storage Da 4° a 30 °C