Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: ANX
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Dimensione particelle:
45 to 165 μm
90 μm
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
Descrizione
- Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
- Matrix is composed of crosslinked 4% agarose beads
- Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
- High chemical stability allows well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
- Available in range of pre-packed process development tools
- Ligand: Diethylaminopropyl
- Ion exchanger type: Weak anion exchanger
- Ionic capacity: 0.13 to 0.17mmol Cl-/mL medium
- Binding capacity: 5mg thyroglobulin/mL medium
- Pressure/Flow specification: min. 200cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column, bed height 25cm
Applications:
Capture and purification of proteins.
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Protein Separations in Research/Industrial Applications |
| Product Type | ANX Sepharose 4 Fast Flow |
| Dimensione particelle | 45 to 165 μm |
| Intervallo di pH | 3 to 13 pH |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub), 25ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.