Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: ANX
Codice prodotto. p-4592153 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Dimensione particelle:
45 to 165 μm
90 μm
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
Codice prodotto. 10377509
Marca: Cytiva 17128710
Used for preparative protein separations in both research and industrial applications
  • Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
  • Matrix is composed of crosslinked 4% agarose beads
  • Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
  • High chemical stability allows well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
  • Available in range of pre-packed process development tools
  • Ligand: Diethylaminopropyl
  • Ion exchanger type: Weak anion exchanger
  • Ionic capacity: 0.13 to 0.17mmol Cl-/mL medium
  • Binding capacity: 5mg thyroglobulin/mL medium
  • Pressure/Flow specification: min. 200cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column, bed height 25cm
Applications:
Capture and purification of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Protein Separations in Research/Industrial Applications
Product Type ANX Sepharose 4 Fast Flow
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Intervallo di pH 3 to 13 pH
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub), 25ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.