Learn More
Cytiva Terreno per gel-filtrazione di agarosio Sepharose™
Codice prodotto. 10359864 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/ora
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Dimensione particelle:
45 to 165 μm
60 to 200 μm
Da 60 a 200 μm
Intervallo di pH:
3 to 12
3 to 13
4 to 9
Da 3 a 13
Support Type:
2% Agarose
4% Agarose
6% Agarose
Agarosio 2%
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10359864
Marca: Cytiva 17013001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
European Pharmacopoeia Solutions
  • Reagents and Standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current Ph. Eur.
  • All are manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur.
  • Supplied with a Certificates of Analysis
  • Lot No. and expiry date are stated on all product labels
Order Info
Supplied in 1L plastic containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 L
Portata <10 cm/hr.
Dimensione particelle 60 to 200 μm
Product Type Sepharose Agarose Gel Filtration Media
Formato Solid Bead
Da utilizzare con (applicazione) Allow characterization or cleaning up of samples containing components of diverse molecular weight
Intervallo di pH 4 to 9
Support Type 2% Agarose
Content And Storage 4° to 30°C