Learn More
Cytiva Terreno per gel-filtrazione di agarosio Sepharose™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Portata:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/ora
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Dimensione particelle:
45 to 165 μm
60 to 200 μm
Da 60 a 200 μm
Intervallo di pH:
3 to 12
3 to 13
4 to 9
Da 3 a 13
Support Type:
2% Agarose
4% Agarose
6% Agarose
Agarosio 2%
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagents and Standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current Ph. Eur.
- All are manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur.
- Supplied with a Certificates of Analysis
- Lot No. and expiry date are stated on all product labels
Order Info
Supplied in 1L plastic containers
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 L |
| Portata | <11.5 cm/hr. |
| Dimensione particelle | 45 to 165 μm |
| Product Type | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
| Formato | Solid Bead |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Allow characterization or cleaning up of samples containing components of diverse molecular weight |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 10cm |
| Pressione max | 70-140 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=15, bed height 10 cm, column 5 cm i.d. |
| Vedi altri risultati |