Learn More
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Capacità di legame:
50 mg di ribonucleasi A/ml di terreno
70 mg di ribonucleasi A/ml di terreno
Product Type:
CM Sepharose Fast Flow
CM Sepharose Fast Flow Media
Terreno SP Sepharose Fast Flow
Quantità confezione:
25 ml
300 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
25mL
300mL
500mL
Descrizione
Used for preparative protein separations in both research and industrial applications. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media is composed of crosslinked 6% agarose beads, with carboxymethyl (CM) weak cation exchange groups.
- Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
- Composed of crosslinked 6% agarose beads
- Reproducible
- Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
- High chemical stability, allowing well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
- Available in range of pre-packed process development tools
SP Sepharose:
- Ligand: Sulphopropyl
- Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
- Ionic Capacity: 0.18 to 0.25mmol H+/mL medium
- Binding capacity: 70mg ribonuclease A/mL medium
- Ligand: Carboxymethyl
- Ion Exchanger Type: Weak cation exchanger
- Ionic Capacity: 0.09 to 0.13mmol Hl+/mL medium
- Binding capacity: 50mg ribonuclease A/mL medium
Used extensively for capture and intermediate purification of wide range of approved biopharmaceuticals
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | 50 mg di ribonucleasi A/ml di terreno |
| Product Type | CM Sepharose Fast Flow Media |
| Dimensione particelle | Da 45 a 165 μm |
| Intervallo di pH | Da 4 a 13 |
| Quantità confezione | 25 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CM Sepharose Fast Flow, 25 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol