Learn More
SEPT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SEPT11 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.35 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16883424
|
Proteintech
14672-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16873424
|
Proteintech
14672-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SEPT11 belongs to the conserved septin family of filament-forming cytoskeletal GTPases that are involved in a variety of cellular functions including cytokinesis and vesicle trafficking.Specifica
| SEPT11 | |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| B3GNI6, Q8C1B7, Q9NVA2 | |
| 305227, 52398, 55752 | |
| SEPT11 Fusion Protein Ag6342 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SEPT11 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| SEPT11, septin 11 | |
| SEPT11 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |