Learn More
Hamilton™ Septa, High Temp, 6.35 mm DIA (12/PK)
Codice prodotto. 11593004
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11593004
Marca: Hamilton™ 75801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High Temperature Septa is made of preconditioned PTFE/silicone rubber.
Specification Sheet
  • Diameter – 6.35 mm (0.250 inch)
  • Maximum Temperature – 212°C / 414°F
  • Material – PTFE Backed Silicone Rubber
  • Thickness – 3.18 mm (0.125 inch)
  • Sales Quantity – 12 septa per pack
Specifica
Tipo High Temperature Septum
Diametro (sistema metrico) interno 6.35 mm