Learn More
Hamilton™ Septa, Long Life GC Autosampler
103.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10491963
|
Hamilton™
75832 |
11.5 mm |
103.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10268132
|
Hamilton™
75831 |
9 mm |
103.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||