Learn More
Fisherbrand™ Septum for 10-425 screw thread cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Natural Rubber, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Red, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.4 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |