Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Beige, Red-Orange |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | PTFE, Rubber |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |