Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Codice prodotto. 15512310 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 15512310
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 11mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Natural Rubber, TEF
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm