Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13mm Crimp Cap
Codice prodotto. 11834960 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Gray, Red
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.6 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11834960
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 13mm
  • Carrier materials have different physical and chemical properties, temperature resistance, resealability, cleanliness, hardness, thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Gray, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Butyl, PTFE
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm