Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13mm Crimp Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, Gray
Gray, Red
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.6 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 13mm
- Carrier materials have different physical and chemical properties, temperature resistance, resealability, cleanliness, hardness, thickness
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Gray, Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Butyl, PTFE |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |