Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Codice prodotto. 11777607 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11777607
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 16mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1 mm