Learn More
Fisherbrand™ Septum for 18mm PP Screw Cap
Codice prodotto. 11884990 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11884990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 16mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Gray, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Materiale Butyl, PTFE
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm