Learn More
Fisherbrand™ Septum for 22mm PE, Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Gray, Red
Red-Orange, Transparent
Materiale:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Descrizione | Septa |
| Colore | Blue Transparent, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion