Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Silver, White
Materiale:
Aluminum, Silicone
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
1.6 mm
2.5 mm
3 mm
Unit Size:
pezzi 1000
Specifications
Specifications
| Descrizione | Septa |
| Colore | Red-Orange, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
| Materiale | Natural Rubber, TEF |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |