Learn More
Fisherbrand™ Septum for 9mm Short Thread Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Blue, White
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Materiale:
Natural Rubber, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
0.2 mm
1 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
9.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septa |
| Colore | Red, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |