Learn More
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap
Codice prodotto. 11825000 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Blue, White
Red, White
Silver, White
Materiale:
Aluminum, Silicone
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11825000
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
  • 17mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septa
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm