Learn More
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue Transparent, White
Blue, White
Red, White
Silver, White
Materiale:
Aluminum, Silicone
PTFE, Silicone
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Silver, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Aluminum, Silicone |
| Setto | Septa |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |