Learn More
VELP Scientifica SER 158 Estrattore Automatico a Solventi
Codice prodotto. p-200106362 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17587566
Marca: VELP Scientifica S303A0380
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Estrattore a solvente completamente automatico con connessione cloud, progettato per una determinazione sicura, rapida e affidabile della materia estraibile.
ESTRAZIONI RAPIDEIl processo di estrazione automatica secondo il metodo Randall, non richiede alcun intervento da parte dell'operatore ed è fino a cinque volte più veloce del Soxhlet tradizionale. Le piastre di riscaldamento ad alta velocità in vetroceramica garantiscono una rapida ebollizione del solvente.
CONSUMO MINIMO DI SOLVENTE I condensatori in titanio, in attesa di brevetto, garantiscono un recupero del solvente ineguagliabile, pari a oltre il 90%. Il solvente viene raccolto nell'apposito serbatoio di recupero raffreddato.
ELEVATA PRODUTTIVITÀ E VERSATILITÀ L'innovativo ControlPad consente di controllare fino a 4 unità SER 158 (3 o 6 posizioni) in modo indipendente, aumentando il numero di unità in base alle esigenze di produttività.
MASSIMA SICUREZZA
  • Il SolventXpress™ riduce a zero l'esposizione dell'operatore ai solventi
  • La tecnologia SafeEnd™ impedisce il surriscaldamento e la combustione della materia solubile
  • È possibile interrompere l'analisi a distanza e notifiche immediate tramite VELP Ermes
SEMPLICITÀ D'USO
La serie SER 158 semplifica e velocizza il processo di estrazione a caldo con solvente:
  • Libreria di metodi preimpostati e possibilità di aggiungerne di nuovi e contrassegnare i metodi preferiti
  • Supporto multilingue
  • Connessione alla bilancia per il calcolo automatico dei risultati
  • Lettore barcorde per ridurre il rischio di errori
INTUITIVITÀ E INNOVAZIONE
Il SER 158 è progettato per lavorare autonomamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie alla tecnologia Load+Go, riducendo al minimo l'intervento dell'operatore.Grazie alla connettività VELP Ermes è possibile monitorare l'analisi e ricevere notifiche in tempo reale, sempre e ovunque.
Specifica
Tipo Accelerated Solvent Extractor
Dimensions (D x W x H) 546 x 546 x 570 mm
Tensione 115/230 V